Learn More
Beschreibung
CARD6 Polyclonal antibody specifically detects CARD6 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CARD6 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | caspase recruitment domain family, member 6, caspase recruitment domain protein 6, caspase recruitment domain-containing protein 6, CINCIN1CARD-containing inhibitor of Nod1 and Cardiak-induced NF-kB activation |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human CARD6 (NP_115976.2). MATESTPSEIIERERKKLLEILQHDPDSILDTLTSRRLISEEEYETLENVTDLLKKSRKLLILVQKKGEATCQHFLKCLFSTFPQSAAICGLRHEVLKHENTVPPQSMGASSNSEDAFSPGIKQPEAPEITVFFSEKEHLDLETSEFFRDKKTSYRETALSARKNEKEYDTPEVTLSYSVEKVGCEVPATITYIKDGQRY |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?