Learn More
Carbonic Anhydrase VB/CA5B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99971-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18621066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    307.65€ / 100µL
    Save 18.35€
    5% Off
Description
Carbonic Anhydrase VB/CA5B Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VB/CA5B in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Carbonic Anhydrase VB/CA5B
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000
Carbonate dehydratase VB, carbonic anhydrase 5B, mitochondrial, Carbonic anhydrase VB, carbonic anhydrase VB, mitochondrial, carbonic dehydratase, CA-VB, EC 4.2.1.1, MGC39962
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase VB/CA5B (Uniprot#: Q9Y2D0; Cys34-Pro317)
100 μg
Lipid and Metabolism
11238
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunofluorescence
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado