Learn More
Carbonic Anhydrase IV/CA4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88225
 View more versions of this product
Product Code. 18798343
  • 539.00€ / 0.10mL
Description
Carbonic Anhydrase IV/CA4 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IV/CA4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Carbonic Anhydrase IV/CA4
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
CAIV, CA-IV, Car4, Carbonate dehydratase IV, carbonic anhydrase 4, carbonic anhydrase IVRP17, carbonic dehydratase IV, EC 4.2.1.1, retinitis pigmentosa 17 (autosomal dominant)
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
CA4
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GTQVNEGFQPLVEALSNIPKPEMSTTMAESSLLDLLPKEEKLRHYFRYLGSLTTPTCDEKVVWTVFREPIQLHREQILAFSQKLYYDKEQTVSMKDNVRPLQQLGQRTVIKSGA
0.1 mL
Lipid and Metabolism, Vision
762
Human
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only