Learn More
Carbonic Anhydrase III/CA3 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody Pair
Brand: Novus Biologicals H00000761-AP11
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Carbonic Anhydrase III/CA3 antibody specifically detects Carbonic Anhydrase III/CA3 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| Carbonic Anhydrase III/CA3 | |
| Unconjugated | |
| 1x PBS, pH 7.4 | |
| 1 Set | |
| Lipid and Metabolism | |
| 761 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Sandwich ELISA | |
| Sandwich ELISA 3 to 100 ng/mL | |
| CAIII, CA-III, Car3, Carbonate dehydratase III, carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III, carbonic anhydrase III, muscle specific, EC 4.2.1.1 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering