Learn More
Erlab™ Captair Smart Glass Work Surface with Retention Tray
Artikelnummer. 15512904
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
Smart 321 Fume Hood
Smart 391 Fume Hood
Smart 392 Fume Hood
Smart 481 Fume Hood
Smart 483 Fume Hood
Smart 633 Fume Hood
Smart 714 Fume Hood
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15512904
missing translation for 'mfr': Erlab™ I0163020001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Erlab™ Captair Smart Work Surface with Retention Tray is designed to be used with the range of Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods.
  • Tempered enameled glass worktop
  • Includes retention tray filtering fume hoods
  • Jointed frame
  • Ergonomic arm rest for a comfortable working position
Spezifikation
For Use With (Equipment) Smart 392 Fume Hood
Includes Retention Tray
Depth (Metric) 585 mm
Description Jointed Frame
Width (Metric) 904 mm
Product Type Work Surface
Material Tempered Glass
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt