Learn More
Descrizione
- Workstations feature HEPA H14 filters to provide an ISO Class 5 work environment
- HEPA H14 filters guarantee 99.995% filtration efficiency for particles larger than 0.1μm
- Compact tubular fluorescent lighting
- Anti-corrosion Steel coated construction
- Includes: Flow monitor, internal lighting, energy ports
- Optional accessories include stainless steel or resin work surface, rolling cart with locking wheels, and stationary work bench.
- Interior Dimensions (D x W x H): 522 x 965 x 860mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Laminar Flow Hood |
| Lighting Type | Compact Tubular Fluorescent |
| Material | Steel, Polyester |
| Product Line | Captair Flow |
| Amperage | 0.26 A |
| Certifications/Compliance | ISO 9/EN 14-644 |
| Depth (English) | 24.80 in. |
| Depth (Metric) | 630 mm |
| Flow Rate | 135 cfm |
| For Use With (Application) | Non pathogenic cell cultures, in-vitro cultures, microbiology (non pathogenic), homeopathic preparations in pharmacies, electronics, optics, etc. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?