Spécification
| Product Type | Fume Hood |
| Lighting Type | Compact Tubular Fluorescent |
| Material | Steel, Polyester |
| Product Line | Captair Flex |
| Amperage | 6.4 A |
| Certifications/Compliance | AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998 |
| Depth (English) | 31.5 in. |
| Depth (Metric) | 800.1 mm |
| Flow Rate | 540 cfm |
| For Use With (Application) | Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?