Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Product Code. 12868643
Click to view available options
Flow Rate:
405 cfm
Unit Size:
Each
Product Code. 12868643
Brand: Erlab™ A24C/F
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Spécification
Product Type Fume Hood
Lighting Type Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperage 4.8 A
Certifications/Compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Depth (English) 31.5 in.
Depth (Metric) 800.1 mm
Flow Rate 405 cfm
For Use With (Application) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Height (English) Interior 41 in.
Height (Metric) 1314.45 to 1520.69 mm
Height (Metric) Interior 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Includes Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model XLS483
Voltage 90/264 V
Wattage 191 W
Width (English) 50.25 in.
Width (Metric) 1276.35 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis