Learn More
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (368302), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB3834I
Código de producto. 18513949
  • 708.00€ / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Monoclonal
Janelia Fluor 549
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
368302
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Cannabinoid R1/CB1/CNR1, Met1-Leu472, Accession # NP_057167
0.1 mL
Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
1268
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado