Learn More
Canada Terpene Mixture 2 2500 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| CAS | 1139-30-6, 470-82-6 |
| Analyte or Component Names | Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isopropanol |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?