Learn More
Calix[8]arene, 97%
Product Code. p-7025930
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11490237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21666.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82452-93-5 | C56H48O8 | 848.992 g/mol
It is used in the study on the chromatographic behavior of water-soluble vitamins on p-tert-butyl-calix [8] arene-bonded silica gel stationary phase by HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the study on the chromatographic behavior of water-soluble vitamins on p-tert-butyl-calix [8] arene-bonded silica gel stationary phase by HPLC.
Solubility
Sparingly soluble in water (5.8E-6 g/L) (25°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82452-93-5
Molecular Formula C56H48O8
Molecular Weight (g/mol) 848.992
MDL Number MFCD00143914
InChI Key HDPRHRZFFPXZIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 8 arene, calix 8 arene;, p-h-calix 8 arene, octahydroxycalix 8 arene, para-h-calix 8 arene;, calix 8 arene, technical ch, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8-arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octakis hydroxy calix 8 arene;
PubChem CID 2724886
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=C(C(=CC=C5)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC(=C7O)CC8=CC=CC(=C8O)CC9=CC=CC1=C9O)O)O)O)O
Spezifikation
Melting Point >450°C
Quantity 1 g
Solubility Information Sparingly soluble in water (5.8E-6g/L) (25°C).
Formula Weight 848.99
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Calix[8]arene
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calix(8)arene
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Calix(8)arene
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt