Learn More
Melford Calcium Chloride 2M Solution
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Unit Size:
50mL
Beskrivning
Supplied as 5 x 10 Milliliters.
Supplied as 5 x 10 mm. Sterile filtered to 0.22 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Calcium Chloride 2 M Solution |
| CAS | 10035-04-8, 7732-18-5 |
| Molecular Formula | CaCl2 |
| Quantity | 50 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering