Description
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Calbindin D-28K |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CALB1/3333 |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05937) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?