Learn More
Caffeine, Mikromol™
Descrizione
Caffeine
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Caffeine |
| CAS | 58-08-2 |
| Analyte or Component Names | Caffeine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H10 N4 O2 |
| Synonym | Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. A (EP), Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine, Dimenhydrinate Impurity C, Pentoxifylline Impurity F, Theophylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O |
| IUPAC Name | 1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.19 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?