missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CA125/MUC16 Antibody (CL2783) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
CA125/MUC16 Monoclonal antibody specifically detects CA125/MUC16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | CA125/MUC16 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL2783 |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CA-125, CA125 ovarian cancer antigen, CA125MUC-16, FLJ14303, mucin 16, cell surface associated, mucin-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, Ovarian carcinoma antigen CA125 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8WXI7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?