Learn More
C8orf44 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-55571-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18687756
  • 415.00€ / 25µL
Description
C8orf44 Polyclonal specifically detects C8orf44 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
C8orf44
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
chromosome 8 open reading frame 44, FLJ11267
Rabbit
Affinity Purified
RUO
56260
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
C8ORF44
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MRKNESYLNQPAPPIPIPTLSLMGGCREHFENHWKGRARWLMP
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only