Learn More
Buffer solution, Tetraborate Sodium, pH 9.180, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Buffer Solution, Tetraborate Sodium |
| pH | 9.18 |
| Quantity | 500 mL |
| Packaging | Bottle |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto