Learn More
BTN3A3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spezifikation
Antigen BTN3A3
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18615762
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97920-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18664335
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97920-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
BTN3A3 Polyclonal antibody specifically detects BTN3A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
BTN3A3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cardiovascular Biology
PBS (pH 7.0)
10384
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
BTF3butyrophilin 3, butyrophilin subfamily 3 member A3, butyrophilin, subfamily 3, member A3
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human BTN3A3 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt