Learn More
BTF3L4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen BTF3L4
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18679221
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98619-100ul
100 μg
326.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18607394
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98619-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
BTF3L4 Polyclonal antibody specifically detects BTF3L4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
BTF3L4
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
DNA replication Transcription Translation and Splicing
PBS (pH 7.0)
91408
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
basic transcription factor 3-like 4MGC23908, MGC88389, RP4-800M22.5, transcription factor BTF3 homolog 4
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human BTF3L4 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt