Learn More
Beschreibung
BTBD1 Monoclonal antibody specifically detects BTBD1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BTBD1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3E11 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA |
| Formulation | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gene Accession No. | NP_079514 |
| Gene Alias | BTB (POZ) domain containing 1, BTB domain containing 1, BTB/POZ domain-containing protein 1, C15orf1, HCV NS5A-transactivated protein 8, Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 8, NS5ATP8 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?