Learn More
BRSK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen BRSK1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
18680482
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-98618-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18674764
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-98618-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
BRSK1 Polyclonal antibody specifically detects BRSK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Tekniske data
Tekniske data
BRSK1
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
PBS (pH 7.0)
84446
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
Human
BR serine/threonine kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ43009, KIAA1811BR serine/threonine-protein kinase 1, protein kinase SAD1A, SAD1, SAD1 kinase, Serine/threonine-protein kinase SAD-B
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human BRSK1 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.