Få mere at vide
Bromocresol purple, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460942 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11460942 100 g 100g
11440942 5 g 5g
11450942 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11460942 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219508080
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molecular Formula C21H16Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 540.22
MDL Number MFCD00011681
InChI Key ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC Name 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Color Brown/Purple
Quantity 100 g
Physical Form Crystalline Powder
Formula Weight 540.24
Grade Reagent
Chemical Name or Material Bromocresol purple
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.