Learn More
BNP Antibody (50E1cc), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB200-440JF646
497.25 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18227025
  • 623.00€ / 0.20mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
BNP
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
50E1cc
ELISA, Sandwich ELISA
BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein.
0.2 mL
Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
4879
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis