Description
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Specifications
Specifications
| Antigen | BNP |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 50E1cc |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein. |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?