Learn More
BNC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 556.50€
Specifications
Antigen BNC1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18263084
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55855
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
589.00€
556.50€ / 100µL
Save 32.50€
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18639486
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55855-25ul
25 μL
280.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
BNC1 Polyclonal specifically detects BNC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
BNC1
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication
basonuclin, basonuclin 1, BNC, BSN1, HsT19447, zinc finger protein basonuclin, zinc finger protein basonuclin-1
BNC1
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
646
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LSQEALESSEDHFRAAYLLKDVAKEAYQDVAFTQQASQTSVIFKGTSRMGSLVYPITQVHSASLESYNSGPLSEGTILDLSTTSSMKS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato