Läs mer
BLM Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 30254-1-AP-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30233302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 16.00€
    11% Off
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The BLM antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human BLM. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BLM antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
BLM
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
641
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
550 μg/mL
BS; MGC126616; MGC131618; MGC131620; RECQ2; RECQL2; RECQL3
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse
150-159 kDa
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.