missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford bis-TRIS
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Substance Name: bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane, CAS Number: 6976-37-0, Molecular Formula: C8H19NO5, Molecular Weight:?209, Chemical Purity:?>99%, Soluble in: Water, Store at:?Room Temperature
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6976-37-0 |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | C8H19NO5 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido