Learn More
Melford Bicine
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Description
Zwitterionic buffer used in a variety of molecular biology applications such as protein resolution, protein crystallization and SDS-PAGE.
Zwitterionic buffer used in a variety of molecular biology applications such as protein resolution, protein crystallization and SDS-PAGE.
pKa 25°C: 8.3
pH Range: 7.6-9.0
Melting Range: 190-192°C
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Bicine |
| CAS | 150-25-4 |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | C6H13NO4 |
| Grade | Ultra Pure |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur