Learn More
Betaine Hydrochloride, LoGiCal
Product Code. 30463883
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. 30463883
Brand: LoGiCal LGCFOR0611.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Betaine hydrochloride
CAS 590-46-5
Analyte or Component Names Betaine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C5 H12 N O2 . Cl
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Betaine Hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, 1-Carboxy-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride, Achylin, Acidin, Acidine, Acidogeno, Acidol, Acidol hydrochloride, Acinorm, Acipepsol, Aciventral forte, Betaine chloride, Betainium hydrochloride, Glycine betaine hydrochloride, Glycocoll betaine hydrochloride, Pluchine, Rubrine C hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Solution Type Neat
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)O
IUPAC Name carboxymethyl(trimethyl)azanium;chloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 153.61
Quantity 10 mg
Formula Weight 153.0557 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt