Learn More
Invitrogen™ beta Arrestin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5148870
Product Code. 30534912
  • 499.00€ / 100µg
Description
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Beta Arrestin 1 is a member of a family of proteins widely expressed but especially abundant in the central nervous system. Serving as an adaptor or scaffold molecule, beta Arrestin 1 is essential for mitogenic signaling and mediates agonist-dependent desensitization and internalization of Gprotein-coupled receptors (GPCRs, e.g., beta 2-adrenergic receptor). After binding to their ligand and interacting with heterotrimeric G proteins, GPCRs are phosphorylated by G-protein receptor kinases (GRKs) on serine residues. Beta Arrestin 1 in the cytosol is phosphorylated by ERK1 and 2 on serine412 in a negative feedback mechanism and binds to the phosphorylated receptors at the plasma membrane. Serine 412 is then dephosphorylated and the GPCRs are internalized, leading to activation of the Ras, Raf, ERK1 and 2 signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
beta Arrestin 1
Polyclonal
Unconjugated
ARRB1
1200006I17Rik; ARB1; ARR1; ARRB1; ARRB1 protein; arrdc1; arrestin; arrestin 2; arrestin beta 1; arrestin beta-1; arrestin, beta 1; arrestin-2; AW208571; BARRES; beta-arrestin; beta-arrestin1; beta-arrestin-1; G430100A01Rik; Non-visual arrestin-2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
408
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P49407
ARRB1
E. coli-derived recombinant human beta-Arrestin 1, Met1-Arg418.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt