missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Antibody (CL9499) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21170JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Monoclonal antibody specifically detects beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P), EC 2.4.1.135, galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, GlcAT-P, GLCATPGLCUATP, glcUAT-P, Glucuronosyltransferase P, NK1, NK-1, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9P2W7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology | |
| 27087 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL9499 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido