Learn More
Invitrogen™ BDKRB2 Monoclonal Antibody (471916)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA561479
Artikelnummer. 30535603
  • 429.00€ / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Bradykinin B2 receptor (BDKRB2) expression has been reported in blood, brain, eye, kidney, liver, lung, prostate, skin, small intestine, synovium, uterus, and vessel. ESTs have been isolated from colon, connective tissue, heart, heart/melanocyte/uterus, and kidney libraries. It is associated with G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BDKRB2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P30411
BDKRB2
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Bradykinin RB2/BDKRB2, Met1-Gln391.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
471916
Unconjugated
BDKRB2
B(2); B2; B2 bradykinin receptor; B2BKR; B2BRA; B2R; BDKRB2; BK2; BK-2; BK-2 receptor; BK2R; BK-2R; BK-2Rs; BKR2; bradykinin receptor B2; bradykinin receptor, beta 2; BRB2; DKFZp686O088; kinin B2
Mouse
Protein A/G
RUO
624
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt