Learn More
BD Recombinant Rat IFN-γ
Product Code. 15836188
Click to view available options
:
Recombinant Rat IFN-gamma; 100μg/mL; 5μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15836188
missing translation for 'mfr': BD 550072
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Potent multifunctional cytokine, secreted by activated NK cells and CD4+TCRαβ+, CD8+TCRαβ+, and TCRγδ+T cells
Supplied as a frozen liquid comprised of 0.22μm sterile-filtered aqueous buffered solution, and containing 2mg/ml biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no preservatives
  • Reavtivity: Rat
  • Storage buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA
  • Activity Test: Biological activity is measured in an anti-viral bioassay using L929 indicator cells
  • Specific Activity Range: 0.1-1.0x108Unit/mg
  • ED50: 0.1 - 1.0 ng/ml
  • Observed dose response relationship: 100 fold
Bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Concentration 100μg/mL
For Use With (Application) Bioassay
Formulation Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Name Rat IFN-gamma Recombinant Protein
Quantity 5μg
Storage Requirements -80°C
Cross Reactivity Rat
Recombinant Recombinant
Form Solution
Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.