Learn More
BD Difco™ Neutralizing Buffer for Dehydrated Culture Media
Descrizione
Applications:
Inactivates chlorine and quaternary ammonium compounds
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CCAM, COMPF, SMD |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Additive | Neutralizing Buffer |
| Form | Dehydrated |
| For Use With (Application) | Dehydrated media |
| Packaging Type | Bottle |
| Quantity | 100 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?