Learn More
Beschreibung
BCO2 Polyclonal antibody specifically detects BCO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BCO2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | beta-carotene oxygenase 2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-410 of human BCO2 (NP_001243327.1). KAAGFSYKVIRVPPEKVDLGETIHGVQVICSIASTEKGKPSYYHSFGMTRNYIIFIEQPLKMNLWKIATSKIRGKAFSDGISWEPQCNTRFHVVEKRTGQLLPGRYYSKPFVTFHQINAFEDQGCVIIDLCCQDNGRTLEVYQLQNLRKAGEGLDQVHNSAAKSFPRRFVLPLNVSLNAPEGDNLSPLSYTSASAVKQADGTIWCSHENLHQEDLEKEGGIEFPQIYYDRFSGKKYHFFYG |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?