Learn More
Hamilton™ Barbed Fitting
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.5 mm
Unit Size:
Each
Descripción
- Manufactured from CTFE
- 87 psi/6 bar maximum pressure
- Provided individually
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Barbed Fitting |
| Diameter (Metric) Inner | 1.5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido