Learn More
Beskrivning
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | BAG3 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | V65P1E8*D2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307 |
| Host Species | Mouse |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?