Learn More
B7-H4 Antibody (PSH03-65), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-32065
Artikelnummer. 30115859
  • 508.00€ / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
B7-H4
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000
B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1
Synthetic peptide within human B7-H4 aa 101-150/ 282. (Uniprot: Q7Z7D3)
100 μL
Cancer, Cell Cycle and Replication
79679
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
PSH03-65
Unconjugated
PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.