Description
B7-H2/ICOSLG Monoclonal antibody specifically detects B7-H2/ICOSLG in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | B7-H2/ICOSLG |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 987602 |
| Conjugate | PE-Cyanine7 |
| Dilution | Flow Cytometry |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H2, Met1-Lys279, Accession # Q9JHJ8 |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?