Description
- Azure B Certified is used for differentiating cellular RNA (purplish) and DNA (blue-green) in plant tissues.
- Useful as a stain for Negri Bodies.
- Can be used in the Romanowsky-type stains for blood and blood protozoa.
Specifications
Specifications
| InChI Key | DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-] |
| IUPAC Name | dimethyl-[7-(methylamino)phenothiazin-3-ylidene]azanium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 305.824 |
| Formula Weight | 305.8 |
| Color | Green |
| Quantity | 10 g |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Azure B |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?