Learn More
Azlon™ LDPE Narrow Neck Round Bottles
Product Code. 10309454
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10309454
missing translation for 'mfr': Azlon BNL2000P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use these Translucent, flexible plastic bottles for a wide variety of liquid storage and sampling applications. Azlon™ LDPE Narrow Neck Round Bottles are heavy duty and durable.
  • Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
  • Good general chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacity (Metric) 2000 mL
Color Translucent
Diameter (Metric) Inner Neck 34 mm
Material LDPE
Quantity 5/PK
Closure Color Translucent
Closure Included Yes
Mouth Narrow
Shape Round
Height (Metric) 238 mm
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis