Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Compatible Pipet Tips
Shop All Axygen Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Tip Style:
Eppendorf
Low Retention
Packaging:
Bulk
Racked
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1152
Pack of 3456
Pack of 5000
Descripción
- Available in sterile or nonsterile forms
- e-Beam irradiated to prevent product degradation
- Maxymum recovery tips allows complete sample retrieval and greater tip-to-tip precision
- Graduation marks at 110 μL and 500 μL, allows visual confirmation of pipettor draw volume
- Volume: 1000 μL
- Color: Blue
Información de órdenes
- Bulk packed: 500 Tips/Pack. 10 Packs/Cs.
- Racked: 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pack, 3 Packs/Cs.
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (Metric) | 1000 μL |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Blue |
| Tip Style | Eppendorf |
| Packaging | Bulk |
| For Use With (Equipment) | Eppendorf |
| Graduated | Yes |
| Graduations | 110 and 500μL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido