Learn More
ATPAF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 572.00€
Spezifikation
Antigen ATPAF1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18254323
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55035
100 μL
572.00€
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18631108
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55035-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
ATPAF1 Polyclonal specifically detects ATPAF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
ATPAF1
Polyclonal
Rabbit
Human
ATP synthase mitochondrial F1 complex assembly factor 1, ATP11 homolog, ATP11ATP11p, Atp11p, FLJ22351, homolog of yeast ATP11, MGC88060
ATPAF1
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
64756
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KFDLIWNRAQSCPTFLCALPRREGYEFFVGQWTGTELHFTALINIQTRGEAAASQLILYHYPELKEE
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt