Learn More
Ataxin-3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Specifications
Antigen Ataxin-3
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
30230712
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-33328-100ul
100 μL
507.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30227119
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-33328-20ul
20 μL
213.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Ataxin-3 Monoclonal antibody specifically detects Ataxin-3 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
Ataxin-3
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
4287
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
ataxin 3, ATX3AT3, EC 3.4.19.12, EC 3.4.22, Machado-Joseph disease protein 1, MJD1, MJDolivopontocerebellar ataxia3, autosomal dominant, ataxin 3), olivopontocerebellar ataxia 3, Spinocerebellar ataxia type 3 protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 190-361 of human Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2).,, Sequence:, KLIGEELAQLKEQRVHKTDLERVLEANDGSGMLDEDEEDLQRALALSRQEIDMEDEEADLRRAIQLSMQGSSRNISQDMTQTSGTNLTSEELRKRREAYFEKQQQKQQQQQQQQQQGDLSGQSSHPCERPATSSGALGSDLGDAMSEEDMLQAAVTMSLETVRNDLKTEGKK
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis