Learn More
Ataxin-10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Specifikationer
| Antigen | Ataxin-10 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30229985
|
Novus Biologicals
NBP3-38105-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30226490
|
Novus Biologicals
NBP3-38105-20ul |
20 μL |
190.00€
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
Ataxin-10 Polyclonal antibody specifically detects Ataxin-10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceSpecifikationer
| Ataxin-10 | |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ataxin 10, ataxin-10, Brain protein E46 homolog, E46L, FLJ37990, HUMEEP, SCA10spinocerebellar ataxia 10, Spinocerebellar ataxia type 10 protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 346-475 of human Ataxin-10 (NP_037368.1).,, Sequence:, ETTNIFSNCGCVRAEGDISNVANGFKSHLIRLIGNLCYKNKDNQDKVNELDGIPLILDNCNISDSNPFLTQWVIYAIRNLTEDNSQNQDLIAKMEEQGLADASLLKKVGFEVEKKGEKLILKSTRDTPKP | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 25814 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel