Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Borosilicate Weighing Bottles
Product Code. 10639831
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Unit Size:
Each
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
10639831 10 mL Each
10309031 15 mL Each
10044071 30 mL Each
10630792 45 mL Each
10388881 70 mL Each
10238011 80 mL Each
10185391 110 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10639831 Supplier Hecht Karl™ Supplier No. 44250001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    14.30€ / Pack of 1
    Save 5.65€
    28% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Capacity (Metric) 10 mL
Includes Interchangeable NS cover and frosted label
Material Borosilicate Glass
Closure Type NS Cover
Product Type Weighing Bottle
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.