missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASMTL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-38364-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ASMTL Polyclonal antibody specifically detects ASMTL in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
Spezifikation
| ASMTL | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells | |
| acetylserotonin N-methyltransferase-like, acetylserotonin O-methyltransferase-like, ASMTLX, ASMTLY, ASTML, N-acetylserotonin O-methyltransferase-like protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human ASMTL (NP_004183.2).,, Sequence:, MVLCPVIGKLLHKRVVLASASPRRQEILSNAGLRFEVVPSKFKEKLDKASFATPYGYAMETAKQKALEVANRLYQKDLRAPDVVIGADTIVTVGGLILEKPVDKQDAYRMLSRLSGREHSVFTGVAIVHCSSKDHQLDTRVSEFYEETKVKFSELSEELLWEYVHSGEPMDKAGGYGIQALGGMLVESVHGDFLNVVGFPLNHFCKQLVKLYYPPRPEDLRRSVKHDSIPAADTFEDLSDVEGGGSEPTQRDAGSRDEKAEAGEAGQATAEAECHRTRETLPPFPTRLLE | |
| 100 μL | |
| Stem Cell Markers | |
| 8623 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur