Description
AS3MT Polyclonal specifically detects AS3MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AS3MT |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | 100 mM Tris,100 mM Glycine, 10 mM NaCl, pH 8.0 |
| Gene Alias | arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase, arsenite methyltransferase, CYT19methyltransferase cyt19, EC 2.1.1.137, Methylarsonite methyltransferase, S-adenosyl-L-methionine:arsenic(III) methyltransferase, S-adenosylmethionine:arsenic (III) methyltransferase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AS3MT fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?