Learn More
Arsenic Standard: As @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Product Code. 30040550
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30040550 250 mL 250mL
17998659 500 mL 500mL
17918609 100 mL 100mL
17948149 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30040550 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPASN250
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Arsenic Standard: As @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Arsenic
CAS 7440-38-2
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Arsenic
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula As
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI Formula InChI=1S/As
SMILES [As]
IUPAC Name arsenic
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 74.92
Quantity 250 mL
Formula Weight 74.922 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.