Learn More
Aroclor 1242 50 μg/g in Transformer Oil, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30325193
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Packungsgröße:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30325193 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30325193 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010413TL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 5 mL
Concentration 50 mg/kg
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Transformer Oil